440299
Methyltrichlorosilane
≥96%
Synonyme(s) :
Trichloro(methyl)silane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.2 (vs air)
Pression de vapeur
150 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥96%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>760 °F
Limite d'explosivité
11.9 %
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
Point d'ébullition
66 °C (lit.)
Densité
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl3Si/c1-5(2,3)4/h1H3
Clé InChI
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
46.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter