104876
Trichlorovinylsilane
97%
Synonyme(s) :
(Trichlorosilyl)ethylene, Vinyltrichlorosilane
54,60 $
About This Item
54,60 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
60 mmHg ( 23 °C)
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
pb
90 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)C=C
InChI
1S/C2H3Cl3Si/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2
Clé InChI
GQIUQDDJKHLHTB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter