80430
Dichlorodimethylsilane
Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
DMDCS
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Wacker Chemie AG
Indice de réfraction
n20/D 1.404 (lit.)
pb
70 °C (lit.)
Pf
−76 °C (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
Clé InChI
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a silane coupling agent in the synthesis of silica nanoparticles and in their surface modification studies.
- To prepare polydimethylsiloxane microemulsions by reacting with sodium dodecylpolyoxyethylene sulfate.
- To prepare a novel heterasumanene where the benzylic carbon atoms of the sumanene are replaced by heteroatom (S, Si) functionalities
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
33.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter