667420
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
98%
Synonyme(s) :
Triethoxy(1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-octyl)silane, Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octyl)silane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.344
Densité
1.3299 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC
InChI
1S/C14H19F13O3Si/c1-4-28-31(29-5-2,30-6-3)8-7-9(15,16)10(17,18)11(19,20)12(21,22)13(23,24)14(25,26)27/h4-8H2,1-3H3
Clé InChI
AVYKQOAMZCAHRG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.