425834
N-Boc-pyrrole
98%
Synonyme(s) :
tert-Butyl 1-pyrrolecarboxylate
93,00 $
About This Item
93,00 $
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4685 (lit.)
pb
91-92 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1
InChI
1S/C9H13NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
IZPYBIJFRFWRPR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
It may be used as starting material in the synthesis of the following:
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter