Documents
640425
Sigma-Aldrich
Methyl 2-pyrrolecarboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
74-78 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H7NO2/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5/h2-4,7H,1H3
Clé InChI
VONGYFFEWFJHNP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable