15047
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
N-Boc-2-pyrryl boronic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (T)
Forme
solid
Pf
93-98 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-9(2,3)15-8(12)11-6-4-5-7(11)10(13)14/h4-6,13-14H,1-3H3
Clé InChI
ZWGMJLNXIVRFRJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable