P73803
Pyrrolidine
99%
Synonyme(s) :
Tetrahydropyrrole, Tetramethyleneimine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.45 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
128 mmHg ( 39 °C)
49 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Température d'inflammation spontanée
653 °F
Limite d'explosivité
10.6 %
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
Densité
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
Clé InChI
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Pyrrolidine can also be used to synthesize:
- Taddol-pyrrolidine phosphoramidite, a ligand for rhodium-catalyzed [2+2+2] cycloaddition of pentenyl isocyanate and 4- ethynylanisole.
- H,4 PyrrolidineQuin-BAM (′PBAM′), a selective catalyst for the aza-Henry addition of nitroalkanes to aryl aldimines.{88]
- 1,2,3,3a,4,9-Hexahydropyrrolo[2,1-b]quinazoline by reacting with o-aminobenzaldehyde.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
37.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter