A35208
Allyl phenyl ether
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.522 (lit.)
pb
192 °C (lit.)
Densité
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C=CCOc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
Clé InChI
POSICDHOUBKJKP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter