254738
4-Vinylbenzoic acid
97%
Synonyme(s) :
Styrene-4-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
142-144 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
Clé InChI
IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3