405868
4′-Chloro-2,2′:6′,2′′-terpyridine
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 51
new score: 35
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
148-150 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
Clc1cc(nc(c1)-c2ccccn2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H10ClN3/c16-11-9-14(12-5-1-3-7-17-12)19-15(10-11)13-6-2-4-8-18-13/h1-10H
Clé InChI
AHEMFMCEBIJRMU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- mono- and bis-terpyridines
- bis-hydroxy-functionalized terpyridine cadmium(II) complex and a fullerene derivative
- 4-functionalized 2,2´:6´,2´´-terpyridines, building blocks for novel supramolecular structures, such as double helicates, dendrimers, micelles and metallo-supramolecular polymers
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves