A56353
6-Amino-1-hexanol
97%
Synonyme(s) :
1-Amino-6-hexanol, 1-Amino-6-hydroxyhexane, 6-Amino-1-hexanol, 6-Hexanolamine, 6-Hydroxy-1-hexylamine, 6-Hydroxyhexylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
crystals
Point d'ébullition
135-140 °C/30 mmHg (lit.)
Pf
54-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCCCCCCO
InChI
1S/C6H15NO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-7H2
Clé InChI
SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable