496367
6,6′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl
98%
Synonyme(s) :
2-Methyl-6-(6-methylpyridin-2-yl)pyridine, 6,6′-Dimethyl-2,2′-bipyridine, 6,6′-Dimethyl-2,2′-bipyridyl
171,00 $
About This Item
171,00 $
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
93-95 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cccc(n1)-c2cccc(C)n2
InChI
1S/C12H12N2/c1-9-5-3-7-11(13-9)12-8-4-6-10(2)14-12/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
OHJPGUSXUGHOGE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable