Principaux documents
C70223
Sigma-Aldrich
4-Chloropyridine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
1-Nitro-4-iodobenzene, 4-Chloropyridine-HCl, 4-Chloropyridinium chloride, 4-Chloropyridinium monohydrochloride, 4-Iodo-1-nitrobenzene, 4-Nitro-1-iodobenzene, 4-Nitrophenyl iodide, p-Iodonitrobenzene, p-Nitroiodobenzene, p-Nitrophenyl iodide
25 G
133,00 $
100 G
146,00 $
133,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
133,00 $
100 G
146,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4ClN · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.01
Beilstein:
3684904
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
133,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
solid
Pf
210 °C (subl.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Clc1ccncc1
InChI
1S/C5H4ClN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
Clé InChI
XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
388.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
198 °C - closed cup