Principaux documents
494070
Sigma-Aldrich
6,6′′-Dibromo-2,2′:6′,2′′-terpyridine
90%
Synonyme(s) :
6,6′′-Dibromo-2,2′:6′,2′′-terpyridine
250 MG
109,00 $
1 G
259,00 $
109,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
109,00 $
1 G
259,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H9Br2N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
109,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
90%
Pf
257-263 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1cccc(n1)-c2cccc(n2)-c3cccc(Br)n3
InChI
1S/C15H9Br2N3/c16-14-8-2-6-12(19-14)10-4-1-5-11(18-10)13-7-3-9-15(17)20-13/h1-9H
Clé InChI
PYMBATDYUCQLBC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
6,6′′-Dibromo-2,2′:6′,2′′-terpyridine is a substituted terpyridine that can be synthesized from 2,6-dibromopyridine.[1]
Application
6,6′′-Dibromo-2,2′:6′,2′′-terpyridine may be used in the synthesis of a novel disubstituted terpyridine ligand.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A Novel One-Pot Synthesis of 6,6''-Dibromo-2,2':6'2''-terpyridine.
Uchida Y, et al.
ChemInform, 26(50) (1995)
Lingjing Chen et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(26), 9596-9602 (2019-02-20)
A new pentadentate quinoline-pyridine ligand and its iron (1), cobalt (2) and nickel (3) complexes have been synthesized and characterized. The iron complex exhibits excellent photocatalytic activity towards CO2-to-CO conversion with a TON(CO) of 544 and a selectivity of 99.3%
Kogularamanan Suntharalingam et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(47), 15133-15141 (2012-10-13)
A new disubstituted terpyridine ligand and the corresponding tri-copper(II) complex have been prepared and characterised. The binding affinity and binding mode of this tri-copper complex (as well as the previously reported mono- and di-copper analogues) towards duplex DNA were determined