Principaux documents
399841
Sigma-Aldrich
Iron(II) fluoride
98%
Synonyme(s) :
Ferrous fluoride, Iron difluoride
About This Item
Formule linéaire :
FeF2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
93.84
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai:
98%
Forme:
powder
Essai
98%
Forme
powder
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
F[Fe]F
InChI
1S/2FH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
FZGIHSNZYGFUGM-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.