Documents
339288
Sigma-Aldrich
Manganese(II) fluoride
98%
Synonyme(s) :
Manganese bifluoride, Manganese difluoride, Manganous fluoride
About This Item
Formule linéaire :
MnF2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.93
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
856 °C (lit.)
Densité
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
F[Mn]F
InChI
1S/2FH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable