Principaux documents
236136
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) fluoride
Synonyme(s) :
Cobalt trifluoride, Cobaltic fluoride
5 G
83,60 $
25 G
163,00 $
83,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
83,60 $
25 G
163,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CoF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.93
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
83,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Concentration
48.5-52.5% Co (with A-Nitroso-B-Naphthol, gravimetric)
Densité
3.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
F[Co](F)F
InChI
1S/Co.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
WZJQNLGQTOCWDS-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.