Documents
200921
Sigma-Aldrich
Silver(II) fluoride
≥98%
Synonyme(s) :
Silver difluoride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
AgF2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.87
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥98%
Forme
powder
Pf
690 °C (lit.)
Densité
4.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
F[Ag]F
InChI
1S/Ag.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
KWVVTSALYXIJSS-UHFFFAOYSA-L
Application
Silver (II) fluoride may be used for selective fluorination of carbon-hydrogen bond in pyridines and diazines.
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Selective CH fluorination of pyridines and diazines inspired by a classic amination reaction.
Fier PS & Hartwig JF.
Science, 342.6161, 956-960 (2013)
Articles
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.