107840
2,2,2-Trifluoroacetophenone
99%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoroacetophenone, Phenyl trifluoromethyl ketone
73,20 $
About This Item
73,20 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
pb
165-166 °C (lit.)
46-48 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2,2,2-trifluoroacetophenone is used as an organocatalyst for the oxidation of tertiary amines and azines to N-oxidesalkenes.[4]
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup