464635
Trifluoromethanesulfonimide
≥95.0% (19F-NMR)
Synonyme(s) :
Bis(trifluoromethanesulfonyl)amine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0% (19F-NMR)
Forme
solid
Point d'ébullition
90-91 °C (lit.)
Pf
46-57 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF6NO4S2/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h9H
Clé InChI
ZXMGHDIOOHOAAE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges