Principaux documents
323071
Sigma-Aldrich
1,1′-Carbonylbis(2-methylimidazole)
97%
Synonyme(s) :
2,2′-Dimethyl-1,1′-carbonyldiimidazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
218-220 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1nccn1C(=O)n2ccnc2C
InChI
1S/C9H10N4O/c1-7-10-3-5-12(7)9(14)13-6-4-11-8(13)2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
XMFCLBUQBWFZBP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2