21861
1,1′-Carbonyl-di-(1,2,4-triazole)
technical, ≥90% (T)
Synonyme(s) :
CDT
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (T)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Carbonylations
Pf
138-152 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(n1cncn1)n2cncn2
InChI
1S/C5H4N6O/c12-5(10-3-6-1-8-10)11-4-7-2-9-11/h1-4H
Clé InChI
YHNUDLCUIKMNSN-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges