T81000
Trioctylamine
98%
Synonyme(s) :
TOA
48,80 $
About This Item
48,80 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
pb
164-168 °C/0.7 mmHg (lit.)
365-367 °C (lit.)
Densité
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
Clé InChI
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Heart
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
334.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
168 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.