142433
Phenylglyoxal hydrate
97%
Synonyme(s) :
2,2-Dihydroxyacetophenone
114,00 $
About This Item
114,00 $
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
powder
pb
142 °C/125 mmHg (lit.)
Pf
76-79 °C (lit.)
Solubilité
95% ethanol: soluble 5%, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
Groupe fonctionnel
aldehyde
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H]C(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O2.H2O/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-6H;1H2
Clé InChI
YQBLQKZERMAVDO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves