306002
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
28-30 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1ccc(C=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-4H
Clé InChI
GVORVQPNNSASDM-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter