128376
4-Fluorobenzaldehyde
98%
Synonyme(s) :
p-Fluorobenzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.521 (lit.)
pb
181 °C/758 mmHg (lit.)
Pf
−10 °C (lit.)
Densité
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H5FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
Clé InChI
UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter