282367
(1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinanediol
99%
Synonyme(s) :
(+)-2-Hydroxyisopinocampheol, (1S,2S,3R,5S)-2,3-Pinanediol, (1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, [1S-(1α,2α,3α,5α)]-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
55,80 $
About This Item
55,80 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +8.5°, c = 6.5 in toluene
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Pf
57-59 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC1(C)C2C[C@@H](O)[C@@](C)(O)C1C2
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,10-/m0/s1
Clé InChI
MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable