Principaux documents
147230
Sigma-Aldrich
Acide acrylique
anhydrous, contains 200 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Synonyme(s) :
2-Propenoic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.06
Beilstein:
635743
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
eCl@ss :
39021317
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
200
300
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
4 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
744 °F
Contient
200 ppm MEHQ as inhibitor
Limite d'explosivité
13.7 %
pb
139 °C (lit.)
Pf
13 °C (lit.)
Densité
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
Clé InChI
NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'acide acrylique est un acide carboxylique insaturé qui sert souvent de synthon polyvalent dans l'industrie chimique du fait de sa double liaison réactive entre un atome de carbone et un atome d'oxygène. Il permet de préparer divers polymères à base d'acide acrylique, utilisés dans différentes applications telles que les adhésifs, les peintures et les revêtements, les dispositifs médicaux, les semiconducteurs organiques, les transistors en couches minces, les hydrogels et les batteries lithium-ion. Il constitue aussi l'un des polyélectrolytes du film polymère auto-assemblé utilisé pour générer de l'hydrogène.
Application
L'acide acrylique est principalement utilisé comme monomère pour produire divers polymères acryliques, notamment du poly(acide acrylique), du poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA), de l'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) et bien d'autres. Ces polymères ont des propriétés très variées : ils sont par exemple transparents, flexibles et résistent aux rayures, à l'eau et aux produits chimiques, ce qui en fait des matériaux précieux dans diverses applications. L'acide acrylique est également un réactif essentiel de la synthèse des polymères superabsorbants (SAP). Ces polymères possèdent la capacité unique d'absorber et de retenir rapidement de grandes quantités d'eau. Du fait de leurs excellentes propriétés, les SAP sont largement utilisés dans de nombreux domaines, notamment les systèmes d'administration de médicament, l'industrie chimique, les produits de soins du corps, etc.
L'acide acrylique peut aussi être utilisé comme :
  • élément essentiel de la préparation d'un liant pour copolymère, qui permet d'optimiser les performances des batteries lithium-ion.
  • modificateur de surface pour les nanotubes de carbone contenant du poly(acide acrylique) afin d'améliorer l'adhésion et la dispersion des nanotubes dans la matrice semiconductrice à base d'oxyde pour les applications de transistors en couches minces.
  • monomère réactif pour modifier la surface du polydiméthylsiloxane (PDMS) par un procédé de polymérisation simultanée avec du diméthacrylate d'éthylène glycol. Le PDMS ainsi modifié peut potentiellement être utilisé dans de nouveaux domaines d'application tels que la microfluidique ou les dispositifs biomédicaux.
  • précurseur pour la synthèse de nanoparticules de gomme d'acajou/acide acrylique par un procédé de copolymérisation. L'utilisation d'acide acrylique dans cette synthèse permet d'introduire des groupements fonctionnels hydrophiles dans le squelette de la gomme d'acajou, améliorant ainsi sa solubilité dans l'eau et augmentant sa compatibilité avec d'autres matériaux hydrophiles.
L'acide acrylique (AAc) est utilisé pour préparer des microgels monodispersés de poly(N-isopropylacryamide) (PNIPAM)/AAc. L'AAc a été déposé à partir d'un plasma sur des surfaces pour les applications de culture cellulaire. Un article a mentionné la modification de surface de films de poly(téréphtalate d'éthylène) (PET) par copolymérisation par greffage induite aux UV en présence d'AAc. L'AAc est utilisé principalement comme intermédiaire dans la production des acrylates.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
119.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Bo Fan et al.
ACS nano, 15(3), 4688-4698 (2021-03-02)
We herein report a facile strategy to prepare triggered degradable block copolymer nano/macro-objects, ranging from typical micelles, worms, jellyfish, and vesicles to rarely achieved spongosomes, cubosomes, and hexosomes via RAFT-mediated polymerization-induced self-assembly (PISA). The morphological transitions from a simple spherical
Poly (acrylic acid sodium) grafted carboxymethyl cellulose as a high performance polymer binder for silicon anode in lithium ion batteries
W Liangming, et al.
Scientific Reports, 6(1), 19583-19583 (2016)
Modification of PDMS with acrylic acid and acrylic acid/ethylene glycol dimethacrylate by simultaneous polymerization assisted by gamma radiation
Velazco-Medel MA, et al.
Radiation Physics and Chemistry, 171, 108754-108754 (2020)
Lei Ying et al.
Biomacromolecules, 4(1), 157-165 (2003-01-14)
Surface modification of argon-plasma-pretreated poly(ethylene terephthalate) (PET) films via UV-induced graft copolymerization with acrylic acid (AAc) was carried out. Galactosylated surfaces were then obtained by coupling a galactose derivative (1-O-(6'-aminohexyl)-D-galactopyranoside) to the AAc graft chains with the aid of a
Acrylic Acid
IARC Monographs, 71, 1223-1230 null
Articles
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.