Principaux documents
658731
Sigma-Aldrich
(±)-exo,exo-2,3-Camphanediol
97%
1 G
127,00 $
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
127,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
262-268 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8-,10+/m0/s1
Clé InChI
AYEOSGBMQHXVER-AZQAYCESSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable