Documents
255149
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
97%
Synonyme(s) :
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol
About This Item
Formule linéaire :
C6H4[C(CH3)2OH]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
powder
Point d'ébullition
167-168 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
144-146 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(O)c1ccc(cc1)C(C)(C)O
InChI
1S/C12H18O2/c1-11(2,13)9-5-7-10(8-6-9)12(3,4)14/h5-8,13-14H,1-4H3
Clé InChI
LEARFTRDZQQTDN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable