123889
α,α′-Dichloro-o-xylene
98%
Synonyme(s) :
1,2-Bis(chloromethyl)benzene, o-Xylylene dichloride
78,80 $
About This Item
78,80 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
239-241 °C (lit.)
Pf
51-55 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
ClCc1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H8Cl2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
FMGGHNGKHRCJLL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
257.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
125 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges