391794
1,1′-(4,6-Dihydroxy-1,3-phenylene)bisethanone
99%
Synonyme(s) :
4,6-Diacetylresorcinol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
178-180 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)c1cc(C(C)=O)c(O)cc1O
InChI
1S/C10H10O4/c1-5(11)7-3-8(6(2)12)10(14)4-9(7)13/h3-4,13-14H,1-2H3
Clé InChI
GEYCQLIOGQPPFM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Schiff base ligands
- hexadentate chalcogenated bisimine ligands
- 1,5-benzodiazepines
- ketimine of chitosan
- mannich bases
- hydrazone ligands
- thiosemicarbazone, semicarbazone and thiocarbohydrazone ligands
- binuclear cobalt(II) and copper(II) complexes
- europium (III) complexes
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable