113263
1,3-Diisopropylbenzene
96%
Synonyme(s) :
3-Isopropylcumene
76,50 $
About This Item
76,50 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Température d'inflammation spontanée
840 °F
Impuretés
<5% 1,2 and 1,4- isomer
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
pb
203 °C (lit.)
Pf
−63 °C (lit.)
Densité
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)c1cccc(c1)C(C)C
InChI
1S/C12H18/c1-9(2)11-6-5-7-12(8-11)10(3)4/h5-10H,1-4H3
Clé InChI
UNEATYXSUBPPKP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup