126276
1,4-Diisopropylbenzene
97%
Synonyme(s) :
1,4-Bis(1-methylethyl)benzene, 1,4-Bis(isopropyl)benzene, 1,4-Bis(propan-2-yl)benzene, 1,4-Di(propan-2-yl)benzene, p-Diisopropylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.6 (vs air)
Pression de vapeur
0.25 mmHg ( 20 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.489 (lit.)
Point d'ébullition
210 °C (lit.)
Pf
−17 °C (lit.)
Densité
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C12H18/c1-9(2)11-5-7-12(8-6-11)10(3)4/h5-10H,1-4H3
Clé InChI
SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter