244805
Chromium(II) chloride
95%
Synonyme(s) :
Chromium dichloride, Chromous chloride
171,00 $
About This Item
171,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: chromium
Impuretés
may contain 1-5% insoluble matter
Pf
824 °C (lit.)
Densité
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Cr]Cl
InChI
1S/2ClH.Cr/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
XBWRJSSJWDOUSJ-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable