Principaux documents
8.02482
Sigma-Aldrich
Chromium(II) chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Chromium(II) chloride, Chromium dichloride
10 G
366,00 $
366,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
366,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cl2Cr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-163-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
powder
366,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
823-825 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/2ClH.Cr/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
XBWRJSSJWDOUSJ-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (oxidimetric): 89.0 - 93.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable