230723
Chromium(III) chloride hexahydrate
96%
Synonyme(s) :
Chromic chloride hexahydrate, Chromium trichloride hexahydrate, Hexaaquachromium(III) chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: chromium
reagent type: catalyst
Densité
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clé InChI
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Application
- Chromium(III) chloride hexahydrate can be used as a catalyst in the isomerization of glucose into fructose.
- Precursor in the preparation of chromium(III) oxide nanosheets.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash