379972
Chromium(III) nitrate nonahydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Chromium nitrate nonahydrate, Chromium trinitrate nonahydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
crystalline
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
60 °C (lit.)
Solubilité
H2O: very soluble(lit.)
Densité
1.80 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES
[Cr+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cr.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Clé InChI
GVHCUJZTWMCYJM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges