Principaux documents
219142
Sigma-Aldrich
5-Bromopyrimidine
97%
5 G
54,40 $
25 G
147,00 $
54,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
54,40 $
25 G
147,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H3BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.98
Beilstein:
107326
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
54,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
67-73 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1cncnc1
InChI
1S/C4H3BrN2/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H
Clé InChI
GYCPLYCTMDTEPU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Rapid nucleophilic displacement reactions of 5-bromopyrimidine with nucleophiles under microwave irradiation has been studied[1]. 5-Bromopyrimidine undergoes direct metallation with lithuium diisopropylamide to yield 4-lithio-5-bromopyrimidine[2].
Application
5-Bromopyrimidine was used in the synthesis of:
  • N-heteroaryl substituted 9-arylcarbazolyl derivatives via palladium-catalyzed aerobic and ligand-free Suzuki reaction[3]
  • (5-(phenylethynyl)pyrimidine) via microwave assisted organic synthesis (MAOS) Sonogashira protocol[4]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The new NHS: restricting GPs' access to x ray services.
J Bahrami et al.
BMJ (Clinical research ed.), 302(6791), 1541-1541 (1991-06-22)
Efficient nucleophilic substitution reactions of pyrimidyl and pyrazyl halides with nucleophiles under focused microwave irradiation.
Cherng,Y-J.
Tetrahedron, 58(5), 887-890 (2002)
Direct metalation of pyrimidine. Synthesis of some 4-substituted pyrimidines.
Kress TJ.
The Journal of Organic Chemistry, 44(13), 2081-2082 (1979)
Xiaofeng Rao et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(39), 7875-7883 (2012-08-15)
A palladium-catalyzed aerobic and ligand-free Suzuki reaction in aqueous ethanol has been developed for the synthesis of N-heteroaryl substituted 9-arylcarbazolyl derivatives. A number of N-heteroaryl halides, namely 2-halogenated pyridines, 2-bromoquinoline, 5-bromopyrimidine and 2-chloropyrazine, were coupled with 4-(9H-carbazol-9-yl)phenylboronic acid (CPBA) or