131695
Pyrimidine
≥98.0%
Synonyme(s) :
1,3-Diazine, Metadiazine, m-Diazine
73,70 $
About This Item
73,70 $
Produits recommandés
Essai
≥98.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
pb
123-124 °C (lit.)
Pf
19-22 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
alcohols: soluble
diethyl ether: soluble
Densité
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1cncnc1
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H
Clé InChI
CZPWVGJYEJSRLH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup