Documents
708526
Sigma-Aldrich
Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) dichloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H66Cl2NiP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
690.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
Pf
284 °C
Chaîne SMILES 
Cl[Ni]Cl.C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.C4CCC(CC4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/2C18H33P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*16-18H,1-15H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
YOCBOYPGZVFUCQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for:
  • Dehydrobrominative polycondensation
  • Arylation reactions
  • Cross-coupling
  • Suzuki-miyaura cross-coupling reactions
  • Kumada coupling of diaryl sulfates with Grignard reagents
  • Olefin dimerization
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves