B80429
4-Bromopyridine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
4-Bromopyridine monohydrochloride, 4-Bromopyridinium chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
crystals
Pf
270 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].Brc1ccncc1
InChI
1S/C5H4BrN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
Clé InChI
MPZMVUQGXAOJIK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable