20159
n-Butyllithium solution
2.7 M in heptane
Synonyme(s) :
n-BuLi, Butyl lithium, Butyllithium solution, Lithium-1-butanide
177,00 $
About This Item
177,00 $
Produits recommandés
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life
Concentration
2.7 M in heptane
Couleur
yellow
Densité
0.71 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter