186171
n-Butyllithium solution
1.6 M in hexanes
Synonyme(s) :
n-BuLi, Butyl lithium, Butyllithium solution, Lithium-1-butanide
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1.6 M in hexanes
Densité
0.68 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Application
- Copolymérisation du butadiène et du styrène sous l'influence du n-butyllithium : cette étude explore la copolymérisation catalysée par le n-butyllithium, un procédé important pour le développement de nouveaux matériaux de caoutchouc synthétiques (V. Bronskaya et al., 2023).
- Modificateurs du n-butyllithium dans la synthèse du polybutadiène et des caoutchoucs de styrène-butadiène : ces travaux investiguent l'utilisation du n-butyllithium avec différents modificateurs dans la synthèse des caoutchoucs industriels, un aspect important pour comprendre comment contrôler les propriétés des polymères (V.S. Glukhovskoi et al., 2014).
- Agrégation et solvatation du n-butyllithium : cette étude examine le comportement d'agrégation et les propriétés de solvatation du n-butyllithium dans divers solvants et fournit des informations sur ses interactions chimiques essentielles à la synthèse organique (O. Tai et al., 2017).
Conditionnement
Il est recommandé de considérer le flacon Sure/Seal™ de 25 ml comme un flacon à usage unique. Les prélèvements successifs risquent de nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-26 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.