192546
3,5-Dichloroiodobenzene
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
56-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1cc(Cl)cc(I)c1
InChI
1S/C6H3Cl2I/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
Clé InChI
AATPRMRVLQZEHB-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable