Documents
277789
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.90
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Point d'ébullition
232 °C/757 mmHg (lit.)
Pf
73-75 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cc(Cl)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
Clé InChI
DZHFFMWJXJBBRG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene on treatment with iPrMgCl.LiCl in THF and then DMF at 0°C, followed by the reaction with molecular iodine and aq NH3 yields the corresponding aromatic nitrile.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Practical one-pot conversion of aryl bromides and ?-bromostyrenes into aromatic nitriles and cinnamonitriles.
Ishii G, et al.
Tetrahedron, 69(5), 1462-1469 (2013)