417149
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
97%
Synonyme(s) :
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[(propan-2-yl)oxy]-1,3,2-dioxaborolane, Isopropoxy 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Isopropoxyboronic acid pinacol ester, Isopropyl pinacol borate, Isopropylpinacolylborate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
Point d'ébullition
73 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)OB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C9H19BO3/c1-7(2)11-10-12-8(3,4)9(5,6)13-10/h7H,1-6H3
Clé InChI
MRWWWZLJWNIEEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
It can also be used in the synthesis of following intermediates for generating conjugated copolymers:
- 9,9-Dioctyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl1,3,2-dioxaborolane-2-yl)dibenzosilole.
- 3,9-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,11-di(1-decylundecyl)indolo[3,2-b]carbazole.
- 2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-dioctylfluorene.
- 2,7-Bis(4′,4′,5′,5′-tetramethyl-1′,3′,2′-dioxaborolan-2′-yl)-N-9′′-heptadecanylcarbazole.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup