Documents
170267
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1-phenylhydrazine
97%
Synonyme(s) :
α-Methylphenylhydrazine, N-Methyl-N-phenylhydrazine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5N(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.17
Numéro Beilstein :
507683
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.583 (lit.)
Point d'ébullition
54-55 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,8H2,1H3
Clé InChI
MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup