Principaux documents
A66308
Sigma-Aldrich
4-Aminomorpholine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4772 (lit.)
pb
168 °C (lit.)
Densité
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H10N2O/c5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H2
Clé InChI
MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup